Key Documents
GF89312991
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
sheet, 100 x 100mm, 3.2mm thickness, annealed
别名:
FE043200
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
sheet
製造商/商標名
Goodfellow 893-129-91
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)