主要文件
GF89223206
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 100 x 100mm, 0.5mm thickness, annealed
别名:
CU060500
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
foil (annealed)
製造商/商標名
Goodfellow 892-232-06
尺寸 × 厚度
100 mm × 100 mm × 0.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
法律資訊
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)