Key Documents
GF88131832
Iron/Nickel/Boron
foil, Fe40%/Ni38%/B 18%/Mo 4%, thickness 0.025 mm, length 0.5 m, coil width 50 mm
别名:
FE830250
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.23
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 881-318-32
長度
0.5 m
線圈寬度
50 mm
厚度
0.025 mm