Merck
GF87078156
powder, 75 max. part. size (micron), weight 20 g, purity 99.9%
别名:
Ta
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Ta
CAS号:
分子量:
180.95
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141741
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
化驗
99.9%
形狀
powder
自燃溫度
572 °F
製造商/商標名
Goodfellow 870-781-56
電阻係數
13.5 μΩ-cm, 20°C
重量
20 g
零件最大尺寸
75 (micron)
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
密度
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI 密鑰
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)