蒸汽壓力
1 mmHg ( 487 °C)
化驗
≥99.99%
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 827-062-94
電阻係數
5.8 μΩ-cm, 20°C
長度
100 mm
直徑
19.0 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
密度
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI 密鑰
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3