Key Documents
GF81657748
Hastealloy® c-22
rod, Ni59%/Cr22%/Mo13%/Fe 3%/W 3%, length 500 mm, 6.35 mm diameter, temper annealed
别名:
NE097910
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 816-577-48
長度
500 mm
直徑
6.35 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
Hastealloy is a registered trademark of HAYNES INTERNATIONAL, INC.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)