化驗
≥99.9%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 805-941-96
電阻係數
5.0 μΩ-cm, 20°C
重量
500 g
平均粒徑
<5 μm (FSSR)
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
密度
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI 密鑰
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1 - Repr. 2
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials