Key Documents
GF79879752
Silicon carbide - reaction bonded
tube, outside diameter 10.0 mm, length 150 mm, wall thickness 2.8 mm
别名:
SI647250
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101521
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 798-797-52
長度
150 mm
外徑
10.0 mm
壁厚
2.8 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)