蒸汽壓力
1 mmHg ( 621 °C)
化驗
99.8%
形狀
powder
自燃溫度
950 °F
製造商/商標名
Goodfellow 766-270-97
電阻係數
4.46 μΩ-cm, 20°C
重量
1000 g
零件最大尺寸
50 (micron)
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
密度
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI 密鑰
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3