形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 763-761-88
長度
1000 mm
直徑
20 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF76376188-2EA | 4061825079035 |
GF76376188-1EA | 4061825079028 |