主要文件
GF75285737
Tinned copper
wire, 0.25 mm diameter, length 500 m, temper annealed
别名:
CU205140
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 752-857-37
長度
500 m
直徑
0.25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)