主要文件
GF74687260
Alumina
rod, 20.0 mm diameter, length 50 mm, bulk density 0.78 g/cm3
别名:
AL607992
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11181511
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 746-872-60
長度
50 mm
直徑
20.0 mm
體積密度
0.78 g/cm3
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)