主要文件
GF74339488
Alumina
powder, 45 mean particle size (micron), weight 50 g, purity 99.9%
别名:
AL606010
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11181511
NACRES:
NA.23
化驗
99.9%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 743-394-88
重量
50 g
平均粒徑
45 (micron)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)