主要文件
GF73777405
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
1000m wire, 0.05mm diameter, annealed
别名:
NI095120
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 737-774-05
長度 × 直徑
1000 m × 0.05 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
GF73777405-1EA4061825442310