形狀
film
製造商/商標名
Goodfellow 733-616-39
尺寸
300 × 300 mm
厚度
0.013 mm
顏色
clear clear
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF73361639-1EA | 4061825017280 |
GF73361639-2EA | 4061825017303 |
GF73361639-10EA | 4061825017273 |
GF73361639-20EA | 4061825017297 |
GF73361639-5EA | 4061825017310 |