GF73290427
别名:
FP345925
1 of 10
Sigma-Aldrich
182702
聚偏二氟乙烯
428043
聚乙烯
434264
209317
亚铬酸铜
427772
434272
GF48558998
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
GF30535062
429252
聚(对苯二甲酸)
493279
聚(乙烯-13C2)
monofilament
Goodfellow 732-904-27
50 m
0.28 mm
电子材料_有机材料_材料科学-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。