化驗
99.9%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 726-327-96
電阻係數
5.0 μΩ-cm, 20°C
尺寸
25 × 25 mm
厚度
0.025 mm
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
密度
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI 密鑰
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF72632796-10EA | 4061821007513 |
GF72632796-1EA | 4061821007520 |
GF72632796-20EA | 4061821007537 |
GF72632796-2EA | 4061821007544 |
GF72632796-5EA | 4061821007551 |