Merck
GF71917005
foil, 0.1m coil, thickness 0.025mm, coil width 8mm, as rolled, 99.95%
别名:
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Pt
CAS号:
分子量:
195.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141734
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.95%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 719-170-05
電阻係數
10.6 μΩ-cm, 20°C
直徑× 厚度 × 寬度
0.1 m × 0.025 mm × 8 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
密度
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI 密鑰
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)