形狀
sheet
製造商/商標名
Goodfellow 682-255-19
尺寸
300 × 450 mm
厚度
1 mm
顏色
gray
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF68225519-1EA | 4061825077901 |
GF68225519-2EA | 4061825077918 |