Merck
GF67141582
powder, 400 max. part. size (micron), weight 25 g, purity 99.9%
别名:
LA006020
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
La
CAS号:
分子量:
138.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141607
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.9%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 671-415-82
電阻係數
54 μΩ-cm
重量
25 g
零件最大尺寸
400 (micron)
bp
3464 °C (lit.)
mp
920 °C (lit.)
密度
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[La]
InChI
1S/La
InChI 密鑰
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)