主要文件
GF66598846
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 1m coil, 0.125mm thickness, annealed
别名:
NI030271
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
annealed
foil (coil)
製造商/商標名
Goodfellow 665-988-46
尺寸 × 厚度
1 m × 0.125 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)