主要文件
GF65424494
Iron-Nickel alloy, Fe52Ni48
foil, 300 x 300mm, 0.75mm thickness, annealed
别名:
FF010300
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
foil (annealed)
製造商/商標名
Goodfellow 654-244-94
尺寸 × 厚度
300 mm × 300 mm × 0.75 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)