化驗
≥99.99%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 643-125-67
電阻係數
1.673 μΩ-cm, 20°C
尺寸
95 × 150 mm
厚度
0.01 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
密度
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI 密鑰
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF64312567-10EA | 4061821036551 |
GF64312567-1EA | 4061821036568 |
GF64312567-2EA | 4061821036575 |
GF64312567-5EA | 4061821036582 |