形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 622-836-30
長度 × 壁厚
500 mm × 0.25 mm
500 mm × 0.28 mm
外徑 × 內徑
2.26 mm × 1.7 mm
2.5 mm × 2.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF62283630-1EA | 4061825437675 |
GF62283630-10EA | 4061829924232 |
GF62283630-20EA | 4061829975081 |
GF62283630-2EA | 4061829954819 |
GF62283630-5EA | 4061831005196 |