Merck
GF62067720
foil, thickness 0.1 mm, length 0.05 m, coil width 2 mm
别名:
PD000276
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Pd
CAS号:
分子量:
106.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141733
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 620-677-20
電阻係數
9.96 μΩ-cm, 20°C
長度
0.05 m
線圈寬度
2 mm
厚度
0.1 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
密度
12.02 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI 密鑰
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)