Key Documents
GF61900297
不锈钢-AISI 304 合金,FeCr18Ni10
foil, 6mm disks, 0.015mm thickness, as rolled
别名:
FE220211
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
形狀
foil (disks - as rolled)
製造商/商標名
Goodfellow 619-002-97
尺寸 × 厚度
6 mm × 0.015 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Goodfellow产品
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)