主要文件
GF61822335
Chromium-nickel alloy, Cr50Ni50
powder, 420micron max. particle size, 500g
别名:
CR026010
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12141709
NACRES:
NA.23
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 618-223-35
重量
500 g
零件最大尺寸
420 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
GF61822335-1EA4061825437330