GF61324242
别名:
MG017950
1 of 10
GF04833738
镁
GF66065452
Aluminum-magnesium alloy, Al92.1Mg7.9
GF27085305
Sigma-Aldrich
441899
锶
263087
钆
463728
锰
204889
氧化镱(III)
GF07712670
铕
466069
镱
266647
钴
rod
Goodfellow 613-242-42
200 mm × 25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
高纯度金属和合金_能源材料_材料科学-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。