主要文件
GF55624181
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
powder, 45micron max. particle size, atomized, 200g, 99.999%
别名:
FE236010
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
化驗
99.999%
形狀
powder (atomized)
製造商/商標名
Goodfellow 556-241-81
重量
200 g
零件最大尺寸
45 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)