主要文件
GF52986853
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
rod, 1000mm x 12.7mm diameter, as drawn
别名:
NI117920
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 529-868-53
長度 × 直徑
1000 mm × 12.7 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
法律資訊
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)