形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 525-057-71
長度
500 mm
外徑
4.0 mm
壁厚
1.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF52505771-2EA | 4061821148438 |
GF52505771-1EA | 4061821148421 |
GF52505771-5EA | 4061821148445 |