主要文件
GF51289993
氧化镁
powder, max. particle size 1000 micron, weight 200 g
别名:
MG506010
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.23
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 512-899-93
重量
200 g
零件最大尺寸
1000 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2