化驗
≥99%
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 481-326-48
長度
500 mm
直徑
5 mm
體積密度
2.7 g/cm3
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF48132648-1EA | 4061821138002 |
GF48132648-2EA | 4061821138019 |