化驗
≥95%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 475-578-62
尺寸
150 × 150 mm
厚度
1.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF47557862-1EA | 4061821137920 |
GF47557862-2EA | 4061821137937 |
GF47557862-5EA | 4061821137944 |