主要文件
GF46381619
Inconel® X750 - heat resisting alloy, Ni74Cr15Fe7TiAlNb
5m wire, 1.0mm diameter, annealed
别名:
NI165140
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 463-816-19
長度 × 直徑
5 m × 1.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
法律資訊
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
GF46381619-1EA4061825472140