主要文件
GF45895326
Iron/nickel
rod, Fe 54%/Ni 46%, 8.2 mm diameter, length 500 mm, temper as drawn
别名:
FK267920
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11171604
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 458-953-26
長度
500 mm
直徑
8.2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)