主要文件
GF45059485
Titanium/Cobalt
wire, Ti 99.95%/Co 0.05%, 0.25 mm diameter, length 0.2 m, temper as drawn
别名:
TK025120
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
化驗
≥99.95%
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 450-594-85
長度
0.2 m
直徑
0.25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)