形狀
foil (temper - as rolled)
製造商/商標名
Goodfellow 428-083-49
尺寸 × 厚度
25 mm × 25 mm × 0.125 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF42808349-1EA | 4061825463513 |
GF42808349-2EA | 4061829964795 |
GF42808349-5EA | 4061831015003 |