形狀
film
製造商/商標名
Goodfellow 422-736-48
尺寸
150 × 150 mm
厚度
0.01 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3