蒸汽壓力
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
自燃溫度
572 °F
包裝
pkg of 1
製造商/商標名
Goodfellow 352-882-53
電阻係數
13.5 μΩ-cm, 20°C
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
密度
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI 密鑰
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N