主要文件
GF35127378
Aluminium alloy 2319
wire, Al 94%/Cu 6%, 1.2 mm diameter, length 200 m
别名:
AX155160
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 351-273-78
長度
200 m
直徑
1.2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)