主要文件
GF34772182
Titanium-iron powder, Ti50Fe50
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 10g
别名:
TI176010
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 347-721-82
重量
10 g
零件最大尺寸
150 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)