Key Documents
GF33729116
Lead selenide
lump, 6 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.999%
别名:
PB506101
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
化驗
99.999%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 337-291-16
重量
50 g
塊最大尺寸
6 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)