形狀
foil (disc)
製造商/商標名
Goodfellow 329-192-40
直徑× 厚度
15 mm × 0.006 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF32919240-10EA | 4061829946371 |
GF32919240-20EA | 4061829995775 |
GF32919240-50EA | 4061831032338 |