化驗
99%
形狀
sheet
製造商/商標名
Goodfellow 325-434-01
尺寸
50 × 50 mm
厚度
2.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF32543401-2EA | 4061821157362 |
GF32543401-1EA | 4061821157355 |