製造商/商標名
Goodfellow 292-333-35
尺寸
50 × 50 mm
厚度
0.50 mm
密度
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Ho]
InChI
1S/Ho
InChI 密鑰
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3