形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 280-061-96
長度 × 壁厚
200 mm × 0.5 mm
外徑 × 內徑
9.0 mm × 8 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF28006196-5EA | 4061831013580 |
GF28006196-10EA | 4061829944940 |
GF28006196-1EA | 4061825433080 |
GF28006196-2EA | 4061829963453 |