Merck
GF27109706
lump, 10 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99.999%
别名:
GE006101
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Ge
CAS号:
分子量:
72.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141716
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.999%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 271-097-06
電阻係數
53 Ω-cm, 20°C
重量
20 g
塊最大尺寸
10 mm
bp
2830 °C (lit.)
mp
937 °C (lit.)
密度
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Ge]
InChI
1S/Ge
InChI 密鑰
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3