化驗
99.9999%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 270-512-96
重量
100 g
塊最大尺寸
20 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
標靶器官
Respiratory organs,Cardio-vascular system,Gastro-intestinal system,Central nervous system,Nervous system
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF27051296-1EA | 4061821117151 |