形狀
film
製造商/商標名
Goodfellow 263-426-92
尺寸
50 × 50 mm
厚度
0.11 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF26342692-5EA | 4061825033471 |
GF26342692-10EA | 4061825033440 |
GF26342692-1EA | 4061825033457 |
GF26342692-2EA | 4061825033464 |